Learn More
Cefoselis sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498388 10 mg 10 Milligramm
16484277 50 mg -
16460808 5 mg -
16418166 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498388 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0186B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.
Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefoselis sulfate
Physikalische Form Solid
CAS 122841-12-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24N8O10S3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym FK-037
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (161.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (23.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CN3N(CCO)C(C=C3)=N)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)O.O=S(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 620.64
Formelmasse 620.64
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research