Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxim, 98 %
Artikelnummer. 15535136 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15535136
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cefotaxim, CAS-Nr. 63527-52-6, ist ein beta-Lactam-Antibiotikum, das gegen gramnegative und positive Bakterien wirkt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Cefotaxim ist ein Antibiotikum mit Breitbandaktivität gegen aerobe und anaerobe Bakterien
  • Verfügt nachweislich über zahlreiche Widerstandsmechanismen gegen Stämme wie Pseudomonas aeruginosa
Anwendungen
  • L-Cefotaxim weist eine antibakterieller Breitbandwirkung auf
  • Bindet an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), was zu einer Hemmung des letzten Transpeptidationsschritts der Peptidoglykan-Synthese in bakteriellen Zellwänden führt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63527-52-6
Summenformel C16H17N5O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 455.46
InChI-Schlüssel GPRBEKHLDVQUJE-YGRLFVJLSA-N
PubChem CID 53850837
IUPAC-Name (6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefotaxime
Typ Cefotaxime
Infrarotspektrum Authentic
Menge 1 g
Formelmasse 455.47