Learn More
Cefotaxim, Natriumsalz, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10084487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10084487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10084487 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmstoff der bakteriellen Zellwandsynthese. Beseitigt Agrobakterien nach der Inokulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cefotaxime, Sodium Salt
Typ Cefotaxime Sodium Salt
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 64485-93-4
Verlust bei Trocknung < 3.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Spezifische Drehung 58 to 64°
Konzentration 916 to 964μg/mg
Menge 1 g
Summenformel C16H16N5NaO7S2
MDL-Nummer MFCD00079073
Merck Index 15, 1934
InChI-Schlüssel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
IUPAC-Name Natrium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formelmasse 477.5
Reinheit (%) 916 to 964 μg/mg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefotaxime sodium salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.