Learn More
Cefpodoxime Kombinationsscheiben-Kit
Beschreibung
Nachweis von ESBLS (erweitertes Spektrum – Lactamasen) in Enterobacteriaceae, die mit'dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefpodoxime Kombinationsscheiben-Kit keine induzierbaren AmpC-Enzyme produzieren. Der Test kombiniert die Verwendung von zwei Scheiben: Eine Scheibe mit Cefpodoxime und Clavulansäure (ß-Lactamase-Inhibitor) und eine Scheibe mit Cefpodoxime allein.
Verwenden Sie Cefpodoxime Kombinationsscheibensatz als schnelle und einfache Methode zum Nachweis von ESBLS in Enterobacteriaceae.
- Schnelle Ergebnisse
- Einfaches und gebrauchsfertiges Kassettenformat
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20°bis +8 °C |
| Beschreibung | Cefpodoxime Kombinationsscheiben-Kit |
| Konzentration | CD01: Cefpodoxime/Clavualansäure 10/1 µg; CPD10: Cefpodoxime 10 µg |
| Nachweisbare Analyten | Beta-Lactamasen mit erweitertem Spektrum (ESBLs) |
| Typ | Cefpodoxime Kombination-Scheibenkit |
| Verpackungsart | 5 Kass./Pk. |
| Menge | 50 Testblättchen/Kassette (250 Testblättchen/Packung) |