Learn More
Melford Cefsulodin
Artikelnummer. 30018173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018173 5 g 5 Gramm
30018171 100 mg 100 Milligramm
30018172 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018173 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C520005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cefsulodin-Natriumsalz ist ein Cephalosporin-Antibiotikum. Cefsulodin hemmt die bakterielle Zellwandsynthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs).
Diese Störung beeinträchtigt die letzten Stadien der Peptidoglykansynthese in der bakteriellen Zellwand, was zu struktureller Instabilität und schließlich zur Zelllyse führt.
Es ist wirksam gegen eine Reihe gramnegativer Bakterien und eignet sich besonders gut zur Isolierung und Selektion dieser Bakterien in mikrobiologischen und Forschungsumgebungen. Wird häufig in Kulturmedien für das Wachstum und die Identifizierung spezifischer Bakterienstämme verwendet.
Darüber hinaus wird es häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien eingesetzt, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch seine Einbeziehung wird das spezifische Wachstum von gramnegativen Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Cefsulodin aufweisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefsulodin
CAS 52152-93-9
Menge 5 g
Summenformel C22H19N4NaO8S2