Learn More
Cefsulodin-Natriumsalz, 99 % Reinheit, für HPLC-Analyse, 93 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456801 0.1 g 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456801 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219867780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    96.60 € / 100 Milligramm
    Sparen 5.40 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Off-white solid cephalosporin antibiotic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefsulodin-Natriumsalz
Typ Cefsulodin-Natriumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 52152-93-9
Farbe Weiß
Menge 0.1 g
Prozentgehaltsbereich 0.93
Summenformel C22H21N4NaO8S2+
InChI-Schlüssel GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O
SMILES C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na]
IUPAC-Name (6R,7R)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1)Methyl]-8-Oxo-7-[[(2R)-2-Phenyl-2-Sulfoacetyl]Amino]-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-in-2-Carboxylsäure;Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 556.54
PubChem CID 124203950
Formelmasse 554.5
Reinheit (%) 99%
Güte Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefsulodin Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt