Learn More
Cefsulodin-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30134923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134923 1 g 1 Gramm
30133516 5 g 5 Gramm
17974665 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2480901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52152-93-9
Summenformel C22 H19 N4 O8 S2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 554.53
Synonym Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[[(2R)-2-phenyl-2-sulfoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, sodium salt (1:1), Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[[(2R)-phenylsulfoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, monosodium salt (9CI), Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(phenylsulfoacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, hydroxide, inner salt, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4'-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt, Abbot 46811, CGP 7174E, Cefomonil, Cefsulodin sodium, D-(-)-SCE-129, Monaspor, Monosodium cefsulodin, Pseudocef, Pseudomonil, Pyocefal, Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(phenylsulfoacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, SCE 129, Sodium cefsulodin, Sulcephalosporin, Takesulin, Tilmapor, Ulfar, Cefsulodin Sodium
IUPAC-Name Natrium; (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-phenyl-2-sulfonatoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
SMILES [Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])C3=O)C(=O)[O-])cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefsulodin Sodium
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
Formelmasse 554.0542