Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceftiofur |
| Typ | Ceftiofur |
| CAS | 80370-57-6 |
| Schmelzpunkt | 186.0°C to 198.0°C |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C19H17N5O7S3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 523.55 |