missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftobiprole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16414658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16414658 10 mg 10 Milligramm
16487367 5 mg 5 Milligramm
16485486 100 mg 100 Milligramm
16443186 25 mg 25 Milligramm
16440947 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16414658 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112579

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ceftobiprole
CAS 209467-52-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N8O6S2
Menge 10 mg
Synonym Ro 63-9141 BAL 9141
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C3C(N([C@H]4CNCC4)CC/3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=NSC(N)=N5)=N\O)=O)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 534.57
Formelmasse 534.57
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.