Learn More
Melford Ceftriaxon-Dinatrium-Salz Hemi
Artikelnummer. 30018174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018174 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018174 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C547000.25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ceftriaxon-Dinatrium-Salz ist ein Cephalosporin-Antibiotikum der dritten Generation. Die Hemihydrat-Form (Heptahydrat) weist auf das Vorhandensein von Wassermolekülen in der Kristallstruktur hin.
Ceftriaxon hemmt die bakterielle Zellwandsynthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), Enzyme, die an den letzten Stadien der Peptidoglykansynthese beteiligt sind. Diese Störung führt zu struktureller Instabilität und schließlich zur Zelllyse. Breitspektrum-Antibiotikum, wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien. Kann in der mikrobiologischen Forschung und in Studien mit Schwerpunkt auf antibakteriellen Wirkstoffen eingesetzt werden. Durch die Zugabe zu Kulturmedien können Bakterien, die gegenüber diesem Antibiotikum empfindlich sind, gezielt isoliert werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftriaxone Disodium Salt Hemi (Heptahydrate)
CAS 104376-79-6
Menge 250 mg
Summenformel C18H16N8Na2O7S2-3.5H2O