Learn More
Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate, 98%, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66003.03
| Menge | 1g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 104376-79-6 | |
| 1323.17 | |
| RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J | |
| tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate |
| C36H46N16Na4O21S6 | |
| MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665 | |
| 131843450 | |
| O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
Spezifikation
| Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate | |
| 104376-79-6 | |
| 1g | |
| MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665 | |
| Freely soluble in water | |
| O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 | |
| 1323.17 | |
| 661.6 |
| 850 to 995μg/mg | |
| White to Yellow | |
| C36H46N16Na4O21S6 | |
| 14,1953 | |
| RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J | |
| tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate | |
| 131843450 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.