Learn More
Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Artikelnummer. 15470487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470487 250 mg 250 Milligramm
15460487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66003.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104376-79-6 | C36H46N16Na4O21S6 | 1323.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104376-79-6
Summenformel C36H46N16Na4O21S6
Molekulargewicht (g/mol) 1323.17
MDL-Nummer MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
InChI-Schlüssel RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
PubChem CID 131843450
IUPAC-Name Tetranatrium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-(Methoximino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Typ Ceftriaxone Sodium Hemiheptahydrate
Namenshinweis 850 to 995μg/mg
Physikalische Form Crystalline Solid
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
Merck Index 14,1953
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 661.6