Läs mer
Celite™ 535 kalziniertes Filterhilfsmittel, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15662120 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
15662120 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15662120 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221381KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Filterhilfe, flussmittelkalziniert
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Kieselgur, Flux-kalziniert
Namenshinweis Flux-kalziniertes Filterhilfsmittel
Farbe Beige bis weiß
Menge 1 kg
CAS 68855-54-9
Verpackung Box aus Hartfaserkarton
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00132803
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.