Learn More
Celite™, für Analysen, hohe Reinheit, analytischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295890 25 g Glasflasche 25 Gramm
10652023 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173460250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61790-53-2
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celite™
Physikalische Form Pulver
Dichte <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Farbe Grau-rosa bis weiß
Menge 25 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Glühverlust 2% max.
Verpackung Glasflasche
Durchlässigkeit 0.15 to 0.30 DARCY
Siliciumdioxid 98.7%
Formelmasse 60.08
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.