Beschreibung
- Consistent, high cell yields and viability, uniform health across all layers
- Same media requirements (volume per unit area) as traditional T-flasks
- Uniform culture conditions without media leaking or spillover between layers
- Save on time spent passaging cells
- Save on cost of media, cells and reagents
- An easy transition from single-layer cell culture flasks
- Easy media removal from flask with ergonomic cap location
- Fits under microscopes for monitoring cell health and confluency
- Stackable design saves incubator space
- Bar-coding available
- Frosted areas on flask allow for easy marking and numbering
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) Medien | 200 mL to 300 mL (recommended media volume) |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Material | Polystyrene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.7 in. |
| Länge (metrisch) | 222 mm |
| Anzahl pro Karton | 8 Pk. |
| Anzahl pro Packung | 8 |
| Mehr anzeigen |