Learn More
Eppendorf™ Zellkulturflaschen mit Dichtungssteckverschluss, gewebekulturbehandelt
Bevorzugtes Gefäß für die langfristige Kultivierung oder großvolumige Zellexpansion zum Schutz vor Kontamination. Eppendorf™ Zellkulturkolben mit Dichtungssteckverschluss, gewebekulturbehandelt, sind steril, frei von Pyrogen, DNase, RNase, menschlicher und bakterieller DNA und nicht zytotoxisch.
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) |
|
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Temperaturbereich (metrisch) | − 86 °C bis + 60 °C |
Beschreibung
- Mit ConvexAcces™ Geometrie für einen leichteren Zugang zum Wachstumsbereich und eine einfachere und sichere Zellbehandlung
- Definierte Festhalteposition auf Dichtungssteckverschlüssen, um ein unerwünschtes Schließen zu verhindern
- Geriffelter Anti-Rolling-Verschluss erleichtert die Kultivierungsschritte, wenn die Kappe beiseite gelegt werden muss
- 100 % Inline-Regelung für leckfreie Kolben und maximale Sicherheit
- Direkte Identifizierung an Oberfläche von Kolben und Kappe
- In drei Größen lieferbar: T-25, T-75 und T-175 mit TC-behandelten Oberflächen
Spezifikation
| Durchsichtig | |
|
|
| − 86 °C bis + 60 °C | |
| SAL 10-6 |
| Polystyrol | |
| Gewebekulturbehandelt | |
| Nicht autoklavierbar |