Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP/EP Sterilwasser, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 l
Packungsgröße:
200 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15353661 200 l 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkt darf nicht als injizierbares Produkt oder bei der Vorbereitung von Injektionen verwendet werden.
Artikelnummer. 15353661 Lieferant Corning Media Tech Lieferanten-Nr. 25065LH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Produkt darf nicht als injizierbares Produkt oder bei der Vorbereitung von Injektionen verwendet werden.
Qualitativ hochwertiges Wasser für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. Corning™ Wasser in Zellkulturqualität, getestet auf USP/EP Sterilwasser, wird zur Vorbereitung von Reinigungs- und Chromatographiepuffern verwendet.
Wasser in Zellkulturqualität ist hochwertiges Wasser, das als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und anderen Reagenzien für empfindliche Anwendungen verwendet werden kann. Unsere Auswahl an Bioprozessbehältern eignet sich für große Anwendungen wie die Reinigung und vor- und nachgelagerte Reagenzienvorbereitung. Wasser in Zellkulturqualität durchläuft eine Vielzahl von Tests, darunter Prüfungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften. USP und EP-Monographien für steriles Wasser für Injektionszwecke (WFI).
Zertifizierungen
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 l