Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization 4D-Nucleofector™ X Kit
Artikelnummer. 13419319
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
64
Packungsgröße:
64 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
13419319 64 64 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13419319 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. V4XC9064
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Vector pmaxGFP™
Effizienz Transfektionseffizienz von bis zu 84%.
Zur Verwendung mit (Geräte) 4D-Nucleofector™ X-Einheit
Zur Verwendung mit (Anwendung) plasmid-DNA und/oder siRNA
Enthält Enthält 20 μl Transfektionsvolumen, 0,675 ml SE, SF und SG 4D-Nucleofector X Lösung, 3 x 0,15 ml Supplement, 50 μg pmaxGFP Vektor, 4 x 20 μl 16-Well-Nucleocuvette Streifen
Anzahl Reaktionen 64
Produkttyp Cell Line Optimization 4D-Nucleofector X Kit
Menge Je 1