Learn More
TPP™ Drehbare Zellschaber
Artikelnummer. 11371714
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
240 mm
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff Packungsgröße
11371714 240 mm 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11371714 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 99002
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sie sind mit einer scharfen Klinge ausgestattet, um saubere und vollständige Zellproben zu sammeln. TPP™ Drehbare Zellschaber verfügen über eine frei rotierende Klinge, die Zugang zu allen Ecken ermöglicht.
Um den Klingenwinkel zu ändern: Üben Sie leichten Druck aus und drücken Sie den Griff nach unten zum Boden des Behälters; eine leichte Drehung des Griffs führt dazu, dass sich die Klinge in die gewünschte Richtung dreht.
  • Kleine erhöhte Knöpfe am Griff sorgen für einen rutschfreien und sicheren Griff mit Gummihandschuhen
  • Fusselfreie Blasenverpackung
  • Einzelverpackte, fusselfreie Papier-/Kunststoffblistenverpackung
  • Praktische, stapelbare Spenderbox 
Spezifikation
Breite (metrisch) Sägeblatt 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewebekulturflaschen, flache Schläuche, Schalen
Länge (metrisch) Griff 240 mm
Material Polyethylen