Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Cocktail zur Zellstimulation (500x)
Beschreibung
- Kann zur Einleitung der Zytokin-Produktion in In-vitro-Zellkulturen für den darauf folgenden Nachweis in Immunassays verwendet werden
- Kann auch in Verbindung mit dem Protein Transport Inhibitor Cocktail (500x) (Kat.-Nr. 00-4980) zur intrazellulären Retention der induzierten Zytokin-Expression verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 μl |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Cocktail zur Zellstimulation |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- eBioscience Cell Stimulation Cocktail (500X)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: trockenen Sand, Trockenlöschpulver oderalkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nur für Forschungszwecke