Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Cocktail zur Zellstimulation (500x)
Artikelnummer. p-7091852
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
4 x 100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
400 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15452024 100 μl 100 Mikroliter
15290035 4 x 100 μl 400 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 15452024
Marke: Invitrogen™ 00497093
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cocktail aus Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) und Ionomycin. Die Behandlung mit PMA und Ionomycin reicht aus, um die Aktivierung vieler Zelltypen zur Herstellung von Zytokinen zu induzieren
  • Kann zur Einleitung der Zytokin-Produktion in In-vitro-Zellkulturen für den darauf folgenden Nachweis in Immunassays verwendet werden
  • Kann auch in Verbindung mit dem Protein Transport Inhibitor Cocktail (500x) (Kat.-Nr. 00-4980) zur intrazellulären Retention der induzierten Zytokin-Expression verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 μl
Volumen (metrisch) 100 μl
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Cocktail zur Zellstimulation
compliance-icons
Produktidentifikator
  • eBioscience Cell Stimulation Cocktail (500X)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: trockenen Sand, Trockenlöschpulver oderalkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Nur für Forschungszwecke