Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Zellstimulationscocktail (plus Protein-Transport-Inhibitoren) (500X)
Artikelnummer. 15506286
Click to view available options
Menge:
100 μl
4 x 100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
4 Stück
Artikelnummer. 15506286
Marke: Invitrogen™ 00497503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kann für die Induktion und den anschließenden intrazellulären Nachweis von Zytokinen und anderen sezernierten Proteinen sowohl in In-vitro-kultivierten als auch in Ex-vivo-Zellen verwendet werden
Cocktail aus Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA), Ionomycin, Brefeldin A und Monensin. Die Behandlung mit PMA und Ionomycin reicht aus, um die Aktivierung vieler Zelltypen zur Herstellung von Zytokinen zu induzieren Brefeldin A und Monensin führen zu einer Ansammlung von sezernierten Proteinen im endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat
  • Ein Cocktail aus Phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA), Ionomycin, Brefeldin A und Monensin
  • Die Behandlung mit PMA und Ionomycin reicht aus, um die Aktivierung vieler Zelltypen zur Herstellung von Zytokinen zu induzieren.
  • Brefeldin A und Monensin führen zu einer Ansammlung von sezernierten Proteinen im endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat.
  • Kann daher zum Induzieren und zum anschließenden Nachweisen von Zytokinen und anderen sezernierten Proteinen im intrazellulären Raum von sowohl in In-vitro-kultivierten als auch in Ex-vivo-Zellen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 x 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse mittels Durchflusszytometrie, funktionelle Assays und Zellkultur
Produktlinie eBioscience™
Produkttyp Cocktail zur Zellstimulation