Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Zellstimulationscocktail (plus Protein-Transport-Inhibitoren) (500X)
Beschreibung
Cocktail aus Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA), Ionomycin, Brefeldin A und Monensin. Die Behandlung mit PMA und Ionomycin reicht aus, um die Aktivierung vieler Zelltypen zur Herstellung von Zytokinen zu induzieren Brefeldin A und Monensin führen zu einer Ansammlung von sezernierten Proteinen im endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat
- Ein Cocktail aus Phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA), Ionomycin, Brefeldin A und Monensin
- Die Behandlung mit PMA und Ionomycin reicht aus, um die Aktivierung vieler Zelltypen zur Herstellung von Zytokinen zu induzieren.
- Brefeldin A und Monensin führen zu einer Ansammlung von sezernierten Proteinen im endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat.
- Kann daher zum Induzieren und zum anschließenden Nachweisen von Zytokinen und anderen sezernierten Proteinen im intrazellulären Raum von sowohl in In-vitro-kultivierten als auch in Ex-vivo-Zellen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse mittels Durchflusszytometrie, funktionelle Assays und Zellkultur |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Cocktail zur Zellstimulation |