Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden, mit Poly-D-Lysin behandelt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11749532
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11749532 Schwarz, Mit durchsichtigem Boden 20 Stück
1 options
Artikelnummer. 11749532
Marke: Greiner Bio-One 655946
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel
  • Poly-D-Lysin (PDL) sind synthetische Moleküle, die zur Verbesserung der Adhäsion verschiedener Zelltypen an Polystyroloberflächen verwendet werden
  • Haltbarkeitsdauer: 18 Monate bei Raumtemperatur
  • Molekulargewicht PDL: 75 bis 150 kD
  • Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums transfizierter Zelllinien (z. B. HEK-293, PC12, L929, bestimmte 3T3-Zelllinien), neuronaler Zelllinien sowie primärer Neuronen und Gliazellen
  • Eigenständig stehende Wells mit Kamin-Konstruktion verringern die Gefahr von Probenübertragung und Kreuzkontamination
Vorteile:
– Steigerung der Isolations- und Kultivierungseffizienz
– Gebrauchsfertige Produkte: Sofortige Verwendung, zeitsparend
– Konsistente Qualität
– Lagerbar bei Raumtemperatur 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Zertifizierung/Konformität ANSI (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 34 mm2
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung, 20/Karton
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Gesamtvolumen (metrisch) Well 392 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Menge 20/Karton