Learn More
Greiner Bio-One Cellcoat™ Zellkulturflaschen
Artikelnummer. 10621512
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
Enthält:
Rote Filter-Schraubkappe
Schreibfeld; roter Filterschraubverschluss
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Arbeitsvolumen (metrisch):
5 bis 10 ml
Artikelnummer. 10621512
Marke: Greiner Bio-One 658950
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine bessere Haftung von Zellen und eine Zellumgebung, die den In-vivo-Zustand der Zelle imitiert. Greiner Bio-One™ CELLCOAT™ Zellkulturflaschen können für Studien zur Zelldifferenzierung, Zellmatrixinteraktionen, Rezeptor-Ligandbindung, Genexpression und -regulation, Embryogenese und Organentwicklung, Arzneimittelscreening und Sensitivitäts-Assays und zur Kultur primärer Tumoren verwendet werden.
  • Förderung von Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytom-Zellen (PC12) und anderen Zellarten
  • Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur
  • Zellkultivierung in Medien ohne oder mit geringeren Mengen von Serum
  • Kollagen Typ I vom Rattenschwanz
  • Höhere Isolierungs- und Kultivierungs effizienz
  • Einsatzbereite Produkte: sofortige Verwendung, Zeiteinsparung 
  • Einheitliche Qualität 
  • Lagerung bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polystyrol
Enthält Schreibfeld; roter Filterschraubverschluss
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 250/Packung
Anzahl pro Packung 250
Oberflächenbeschichtung Kollagen Typ I Protein
Graduated Ja