Learn More
Greiner Bio-One Cellcoat™ Zellkulturflaschen
Artikelnummer. p-8007059
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
Enthält:
Rote Filter-Schraubkappe
Schreibfeld; roter Filterschraubverschluss
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Arbeitsvolumen (metrisch):
5 bis 10 ml
Artikelnummer. 10621512
Marke: Greiner Bio-One 658950
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine bessere Haftung von Zellen und eine Zellumgebung, die den In-vivo-Zustand der Zelle imitiert. Greiner Bio-One™ CELLCOAT™ Zellkulturflaschen können für Studien zur Zelldifferenzierung, Zellmatrixinteraktionen, Rezeptor-Ligandbindung, Genexpression und -regulation, Embryogenese und Organentwicklung, Arzneimittelscreening und Sensitivitäts-Assays und zur Kultur primärer Tumoren verwendet werden.
  • Förderung von Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytom-Zellen (PC12) und anderen Zellarten
  • Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur
  • Zellkultivierung in Medien ohne oder mit geringeren Mengen von Serum
  • Kollagen Typ I vom Rattenschwanz
  • Höhere Isolierungs- und Kultivierungs effizienz
  • Einsatzbereite Produkte: sofortige Verwendung, Zeiteinsparung 
  • Einheitliche Qualität 
  • Lagerung bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polystyrol
Enthält Schreibfeld; roter Filterschraubverschluss
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 250/Packung
Anzahl pro Packung 250
Oberflächenbeschichtung Kollagen Typ I Protein
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado