Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells
Click to view available options
Kulturfläche:
1,9 cm²
9,6 cm²
Kapazität (metrisch):
3,3 ml (Well)
16,1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.
- Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 3,3 ml (Well) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 1,9 cm² |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Mehr anzeigen |