Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells
Artikelnummer. 11799512
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
1,9 cm²
9,6 cm²
Kapazität (metrisch):
3,3 ml (Well)
16,1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kulturfläche Kapazität (metrisch) unitSize
11799512 9,6 cm² 16,1 ml 50 Stück
10297391 1,9 cm² 3,3 ml (Well) 50 Stück
10368791 9,6 cm² 16,1 ml 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 11799512
Marke: Greiner Bio-One 657940
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei.
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.
  • Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
  • Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
  • Gebrauchsfertiges Produkt
  • Enthält Deckel mit Kondensationsringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 16,1 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,6 cm²
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Poly-L-Lysin
Typ Multi-Well-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 2 bis 5 ml
Wellanzahl 6
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 5
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,48 mm
Höhe (metrisch) 19 mm