Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kolben mit Proteinbeschichtung durch Poly-L-Lysin
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Kolben tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei.
Marke: Greiner Bio-One 658930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Poly-L-Lysine (PLL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.- Mit synthetischen Poly-L-Lysin-Proteinen (30 bis 70 kDa) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Spezifikation
Gekantet | |
Unsteril | |
250 ml |
Poly-L-Lysin | |
Filter-Schraubkappe |