Learn More
Corning™ CellSTACK , 40-Stack, Corning™ CellBIND™ Surface, PS, Sterile (VE=2Stck.)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10693143 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5.000 bis 7.601 ml
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10693143 5.000 bis 7.601 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10693143 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3321
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um die Zellhaftung unter schwierigen Bedingungen zu verbessern
In fünf Grössen erhältlich.Aus PS. Steril, einzeln verpackt. Drei Oberflächen stehen zur Wahl.
Wahl aus der traditionellen Oberflächenbehandlung, der neuen Corning CellBIND™ Surface für eine verbesserte Zelladhärenz oder der Ultra-Low Attachment Oberfläche für eine verminderte Zelladhäsion.
Grossartig um den Serumgehalt zu reduzieren
Bessere Adhärenz erhöht die Zellausbeute
Kann den Bedarf an teuren Beschichtungen eliminieren
Grössere Stabilität der Kammern
Sehr grosse mechanische Belastbarkeit und strukturelle Integrität
Selbstentlüftende Deckel verhindern einen Druckaufbau während des Transports
Vor dem Transport auf 100% Dichtigkeit getestet
Grössere Reinheit
Ein verbessertes Herstellungsverfahren reduziert Verunreinigung durch Kunststoffpartikel
Zertifiziert nicht pyrogen und sterilisiert durch Gammabestrahlung
Kontinuierliche und zuverlässige Lieferfähigkeit
In den USA unter GMP Bedingungen hergestellt
Leichtere Anwendung
Grössere Öffnungen mit Schraubverschluss und Belüftungsdeckel
Aussenmasse identisch mit denen des Produktes des Mitbewerbers
Kammern: 40
Kulturfläche: 25440 cm2
Oberfläche: CellBIND™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5.000 bis 7.601 ml
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 2
Produkttyp CellBind CellStack
Graduated Ja
Kulturfläche 25,440 cm²
Menge 1 Packung
Sterilisationsmethode Gammastrahlung