Learn More
Corning™ CellCube™ Modules
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17289099 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
1,5 l
Tablettebenen:
10
25
Oberflächenbehandlung:
Behandelt mit Gewebekultur
CellBIND
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Tablettebenen Oberflächenbehandlung unitSize
17289099 1,5 l 25 Behandelt mit Gewebekultur 1 Stück
17279099 600 ml 10 Behandelt mit Gewebekultur 2 Stück
17289109 1,5 l 25 CellBIND 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17289099
Marke: Corning™ 3201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Cellcube Module bieten:
  • Eine Reihe paralleler Polystyrol-Platten, die zu dünnen, versiegelten, laminaren Strömungsräumen zwischen benachbarten Platten verbunden sind.
  • Polystyrol-Wachstumsfläche, die optimal für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen behandelt wird.
  • Eine perfusierte Umgebung, die  in vivo -Bedingungen genauer simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässig verteilt.
  • Ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100 % druckfest getestet wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einzeln verpackt
Kapazität (metrisch) 1,5 l
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp CellCube™ Modul
Form Quadratisch
Graduated Nein
Sterilität Steril
Kulturfläche 21,250 cm2
Oberflächenbehandlung Behandelt mit Gewebekultur
Tablettebenen 25