Learn More
Ion Torrent™ Celleste™ Bildanalyse-Software, Netzwerklizenz, eine zusätzliche Lizenz
Marke:  Ion Torrent™ AMEP4869
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16646484
  • 7040.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Celleste 5.0 Bildanalyse-Software ist ein Bildanalysepaket mit vollem Funktionsumfang für eine Reihe biologischer Anwendungen mit Segmentierungs- und Klassifizierungstools, mit denen Sie Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf einfach in quantitative Daten umwandeln können. Die Celleste 5.0 Bildanalyse-Netzwerklizenz wurde für Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung mehrerer Kopien erwünscht ist. Sie erfordert eine aktive Celleste 5.0 Netzwerkserverlizenz. Optionale Module für 2D- und 3D-Dekonvolution, 3D-Visualisierung und -Analyse ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Anforderungen.
Die Celleste 5.0 Bildanalyse-Software bietet Funktionen für eine Vielzahl biologischer Anwendungen, z. B. Bildanpassung und -verarbeitung mit manuellen und automatischen Messungen über mehrere Kanäle sowie Segmentierungs- und Klassifizierungs-Tools, mit denen Sie Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können. Optionale Module für die Dekonvolution, 3D-Visualisierung und 3D-Analyse ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Anforderungen. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen von EVOS-Mikroskopen ermöglicht die Celleste Software die nahtlose Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Messung und Analyse Ihrer Bilder und die Erstellung von Daten.
Diese Netzwerklizenz wurde für Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung mehrerer Kopien erwünscht ist. Sie erfordert eine aktive Celleste 5.0 Netzwerkserverlizenz.
Celleste 5.0 Bildanalyse-Software bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:
• Optimierte Arbeitsablauf-Tools zur einfachen Visualisierung und Bearbeitung von Bildern
• Umfassende Bildverarbeitungs- und Erweiterungsfunktionen mit optionalen Modulen für Ihre spezifischen Anforderungen
• Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung einzelner Bilder oder einer Reihe von Bildern
• Eine neue Schnittstelle für optimierte Multiwellplattennavigation und Wellauswahl
• Ein breites Spektrum an Funktionen zur Erstellung von Berichten und zur gemeinsamen Nutzung von Bildern und Daten
Prozess und Analyse
Nach der Bilderfassung können Sie mit nur wenigen Mausklicks sofort eine Reihe von Bildverarbeitungs- und Erweiterungsfunktionen anwenden. Verwenden Sie die automatische Ausrichtung für Überlagerungen, und entfernen Sie den Hintergrund, um kritische Details mit einer Vielzahl von Filtern anzuzeigen. Wenn Sie mit den Ergebnissen eines Bildes zufrieden sind, wenden Sie die gleichen Schritte auf einen Satz von Zeitrafferbildern, Scans oder Ergebnissen aus verschiedenen Bestrahlungen an. Verwenden Sie bei der Bildgebung von Zellen in Multiwellplatten die neue Schnittstelle, um nur die zu analysierenden Wells auszuwählen, die Sie analysieren möchten, und sie automatisch als Satz zu verarbeiten.
Messung und Quantifizierung
Messen und analysieren Sie Ihre Bilder ganz einfach mit einer Vielzahl von Messwerkzeugen wie Entfernung, Region, Winkel und Fläche. Die Fähigkeit, ein Objekt in Zeitrafferexperimenten zu identifizieren, kann zur Verfolgung der Zellbewegung oder -migration verwendet werden. Diese Funktion ist besonders leistungsstark in Kombination mit dem EVOS Onstage Inkubator, der eine kontinuierliche Überwachung von Zellen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Zählung und Klassifizierung
Mit einer Reihe von manuellen und automatischen Messwerkzeugen können Sie Zellen und subzelluläre Objekte auf der Grundlage von Fläche, Länge, Form und Lichtintensität einfach zählen und charakterisieren. Flexible Segmentierungswerkzeuge ermöglichen die Beschriftung von Bildern auf der Basis von Farbe oder Intensität. Mit einer neuen ROI-Funktionalität können Sie Objekte zählen und Messungen nach Region (z. B. eine Eltern-Kind-Anwendung) sowie nach ROI zählen. Nach dem Zählen, Sortieren und Anzeigen gezählter Bilder basierend auf Größe und anderen Parametern.
Berichterstellung und Datenweitergabe
Nach Abschluss der Bildanalyse können Sie mit einer Reihe von Annotations- und Berichterstellungstools mit wenigen Klicks Bilder und Datenberichte erstellen und sie mit anderen im PDF-, PowerPoint- und Excel-Format teilen.
Die Celleste 5.0 Software ist eine leistungsstarke Bildanalyselösung, mit der Sie Ihre Arbeit in der Bildverarbeitungsforschung vereinfachen und Ihre Produktivität steigern können, indem Sie Bilder und präzise Daten nahtlos bereitstellen. Dank der bewährten Benutzerfreundlichkeit von EVOS-Mikroskopen verfügen Sie jetzt über die Tools, mit denen Sie Ihre wichtigen Bilder und Daten einfach erfassen, verarbeiten, messen, analysieren und gemeinsam nutzen können.
Compliance
RUO
[1] http://www.thermofisher.com/Celleste[2] Celleste Bildanalyse-Netzwerklizenz [AMEP4868]Entdecken Sie die gesamte EVOS-Produktlinie von Bildgebungssystemen, Zubehör und Angeboten [3] [www.thermofisher.com/EVOS] EVOS Onstage Inkubator [www.thermofisher.com/AMC1000] Im Paket Eine Celleste 5.0 Bildanalyse-Netzwerklizenz Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Celleste™
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme