Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 2D-Dekonvolutionsmodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz)
Artikelnummer. 16678977 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16678977
Marke: Invitrogen™ AMEP4915
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste Celleste 2D Deconvolution Module for Network License hilft Ihnen die Bildqualität von Zellen oder Gewebeschnitten in einer Ebene zu verbessern, indem Hintergrund-Rauschen gelöscht wird.
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste 2D-Dekonvolutionsmodul for Network Licencse hilft, die Bildqualität (S/N) von Zellen oder Gewebeschnitten auf einer Ebene zu verbessern, indem Hintergrundrauschen (Licht ohne Fokus) gelöscht wird. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen unserer EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Für die Verwendung mit diesem Modul ist eine Netzwerkserver-Lizenz erforderlich.
Die Celleste 5.0 Bildanalyse-Software Netzwerklizennz [1] ist ein Bildanalyse-Paket mit allen Funktionen für eine Vielzahl biologischer Anwendungen, z. B. Bildanpassung und -verarbeitung mit manuellen und automatischen Messungen über mehrere Kanäle sowie Segmentierungs- und Klassifizierungswerkzeuge, mit denen Sie Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können. Die Celliste 5.0 Bildanalyse-Netzwerkserverlizenz wurde für Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung mehrerer Kopien gewünscht wird. Die Netzwerkserverlizenz gilt für ein Gerät, zusätzliche Lizenzen (Soft License Seats) [2] können jederzeit hinzugefügt werden. Optionale Module für die 2D- und 3D-Dekonvolution, Visualisierung, Analyse und GPU-betriebene Computerverarbeitung ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Erfordernisse. Das Celleste 2D Deconvolution Module for Network License trägt zur Verbesserung der Bildqualität von Bildern auf einer Ebene (S/N) von Zellen oder Gewebeschnitten durch Löschen von Hintergrund-Rauschen (Licht ohne Fokus).Celleste 5.0-Software mit Celleste 2D Deconvolution Module for Network License bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:• Optimierte Workflow-Tools zur einfachen Visualisierung und Bearbeitung von Bildern• Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung von Einzelbildern oder eines Bildersets• 2D-Optionen für blinde und nichtblinde Dekonvolution• Deutlich verbesserte Bildqualität• Beseitigung von Unschärfe, die wichtige Details verdecken kann• Die Werkzeuge für die Erstellung beeindruckender Bilder und zuverlässiger Daten. Mehr über die Dekonvolutionsmodule. Die Dekonvolution ist ein Algorithmus-basierter Prozess, der zur Wiederherstellung systematischer Daten verwendet wird. Verlust des Bildkontrasts (Unschärfe), der durch die Funktion zur Verteilung von Bildpunkten (PSF) entsteht. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste 5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Z-Bereich, über die Zeit und über Kanäle, zu visualisieren. Analysieren Sie dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Toolset.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server-Lizenz [AMEP4868][2] Celliste Image Analysis Network Seat [AMEP4869]Entdecken Sie die gesamte EVOS-Produktlinie von Bildgebungssystemen, Zubehör und Angeboten [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Celleste
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
Menge je 1