Learn More
Corning™ cellgro™ Trypton-Soja-Bouillon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353721
Change view
Click to view available options
:
Kapazität: 1 l
Artikelnummer.
15353721 Kapazität: 1 l
1 options
Artikelnummer. 15353721
Marke: Corning™ 46060CM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tryptische Soja-Bouillon wird für Sterilitätstests und Validierung bei der Herstellung eines flüssigen Produkts angeboten. Die Verwendung dieses Mediums anstelle des zur Herstellung bestimmten Produkts ermöglicht die Beurteilung der Fähigkeit eines aseptischen Herstellungsprozesses. Es handelt sich um eine sterilfiltrierte, gebrauchsfertige Lösung zur Simulation der aseptischen Abfüllung von Flüssigkeiten und Sterilitätstests. Aufgrund der reichen Nährstoffbasis kann TSB bei der Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen eingesetzt werden. Dieses Wachstumsmedium enthält keine tierischen Komponenten und eignet sich daher ideal für die Sterilitätsprüfung tierfreier biopharmazeutischer Prozesse.
Bestellinformation
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Medium für Bakterienwachstum
Sterilität Steril