Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High-Content-Screening(HCS)-Plattform
Artikelnummer. 15980593 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15980593 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15980593 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CX51112
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mit dieser kostengünstigen, kompakten HCS-Plattform Assays für die High Content-Bildgebung schnell durch.
Schnelle Durchführung von Assays für High Content-Bildgebung mit der kostengünstigen, kompakten Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High Content Screening (HCS)-Plattform.
Der CellInsight Die CX5 High Content Screening (HCS) Plattform ist eine schnelle, einfach zu bedienende, automatisierte Tischplattform für die zelluläre Bildgebung und Analyse, die für die quantitative Bildgebung entwickelt wurde. Für Forscher, die erstmals die Vorteile der quantitativen Zellanalyse nutzen möchten, oder für diejenigen, die ihren Umfang und ihre Kapazität erweitern wollen, CellInsight Die CX5 HCS Plattform bietet eine kostengünstige, aber leistungsstarke Möglichkeit zur schnellen Automatisierung der quantitativen zellulären Bildgebung.
Highlights:
  • Flexibel– Das neue System ist so konzipiert, dass es mit und ohne Fluoreszenzmarkierung funktioniert. CellInsight Die CX5 HCS-Plattform nutzt Durchlicht, wodurch Anwender die Zellbiologie umfassender erforschen können, ohne auf Fluoreszenzfarbstoffe angewiesen zu sein, oder die vollen Möglichkeiten einer Fünffarben-Lichtquelle nutzen können.
  • Erschwinglich– automatisierte High-Content-Bildgebung für jedes Budget
  • Einfache Bedienung– Mit den enthaltenen Funktionen lassen sich bildbasierte Assays schnell erstellen und optimieren. Thermo™ Scientific HCS Studio™ 2.0 Zellanalyse-Software
  • Leistung– Scannen und analysieren Sie eine 96-Well-Platte in weniger als vier Minuten
  • Qualität– Hochwertige Bildgebung und nahezu wartungsfreier Betrieb
  • Kompakt– Passt auf eine Bank und ist an allen Seiten weniger als 60 cm lang.
Funktionen:
  • Nehmen Sie Messungen von einzelnen, subzellulären und mehrzelligen Zellen vor
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie automatisch nur die Bilder und Daten erfassen, die Sie für die statistische Relevanz brauchen
  • Führen Sie bei Bedarf mehrere Messungen pro Objekt über längere Zeiträume durch
  • Messen Sie Subpopulationen und lehnen Sie unerwünschte Objekte automatisch ab
Anwenderfreundliche Anwendungen:
  • Umfassende vorvalidierte und vom Benutzer konfigurierbare Bildanalyse ohne Scripting oder Programmierung
  • Entwicklungswerkzeuge für explorative Assays und spezielle biologieoptimierte Werkzeuge
  • Definieren Sie biologische Schwellenwerte für Outputs basierend auf Kontrollpopulationen
  • Fähigkeit zur Erstellung von Mehrparameter- Gattern aus einzelnen Ausgangsmessungen
Hardware und Software
  • HCS Studio 2.0 Zellanalyse-Software – Das führende Programm zur Steuerung, Visualisierung und Analyse von Instrumenten mit hohem Inhaltsgehalt für Anfänger bis hin zu fortgeschrittenen Anwendern mit Bild-/Datenportabilität
  • Ultrastabile, langlebige Lichtquelle reduziert die Variabilität, erhöht die Datenqualität und senkt die Betriebskosten
  • Fluoreszenz-Optionen, die Nah-IR-Wellenlängen umfassen
  • Eigentumsrechtlich geschützt Thermo Scientific™ AccuFocus Das System ist schnell und dennoch flexibel und liefert jedes Mal hochpräzise Bildgebung von Zellen.
  • Einzigartiges Feedback zur intelligenten Erfassung (iQ) in Echtzeit zur Optimierung der Bildaufnahme und Datenqualität
  • Kompatibel mit SBS Standard-Mikrotiterplatten (6-1536 Wells) und Objektträger
Kompatibel mit:
Optionale Automatisierung – Thermo Scientific™ Orbitor™ RS Plattenwechsler und andere Thermo Scientific™ Lösungen für die Laborautomatisierung; Optionale Module - Thermo Scientific™ Module mit hohem Inhaltsgehalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kamera Photometrics X1 CCD: Hohe Auflösung, thermoelektrisch gekühlt auf 0 °C; 14-Bit-Dynamikbereich; FOV 2208 x 2208 Pixelarray; 4.54 Mikrometerpixelgröße; 75 % Spitzenleistung bei Quantum Efficiency (QE); USB 2.0 (keine zusätzlichen CameraLink oder Firewir
Beschreibung CeLLInsight™ CX5 High-Content-Screening-Plattform mit HCS Studio™ Zellanalyse-Software und Store™ Bild- und Datenbankverwaltungssoftware
Lichtquelle Der LED-Motor mit 5-Farb-Halbleiterlicht, der zusammen mit den mitgelieferten Filtersätzen verwendet wird, bietet die folgenden Anregungs-/Emissionsmöglichkeiten: Ex 386/Em 440 (z. B. Hoechst); Ex 485/Em 521 (z. B. Alexa Fluor 488); Ex 560/Em 607 (z. B. TRITC); Ex 650/Em 694 (z. B. Cy5); Ex 740/Em 810 (z. B. Alexa Fluor 750)
Ziele Standard: 10X (0.30 NA); 20X (0.4 NA) Olympus Objektive Optional: 2X (0.08 NA); 4X (0.16 NA) Olympus Objektive
Datenverwaltung Kompatibel mit der Thermo Scientific™ Store™ Bild- und Datenbankverwaltungssoftware
PC Windows™ 7 64-Bit-PC mit mindestens Quadcore 3.7 GHz-Prozessor, 8 GB RAM und 500 GB Festplatte
Software Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Software, Thermo Scientific™ Store™ Bild- und Datenbankverwaltungssoftware
Tiefe (angloamerikanisch) 23.4 Zoll
Tiefe (metrisch) 59.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14.6 Zoll
Höhe (metrisch) 37.2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 99.2 lbs.
Gewicht (metrisch) 45 kg
Breite (angloamerikanisch) 16.3 Zoll
Breite (metrisch) 41.4 cm
Wirkleistung 300 W