Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Artikelnummer. 10218850
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
116 mm
122 mm
Anzahl pro Karton:
1
30
Packungsgröße:
18 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10218850
Marke: Greiner Bio-One 680160
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET) eignen sich für viele anhaftenden Zelllinien, sind stabil und gasdurchlässig.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 1
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Höhe (metrisch) 276 mm
Produkttyp Rollerflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,8 in.
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Verschlusstyp Schraubkappe