Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
116 mm
122 mm
Anzahl pro Karton:
1
30
Packungsgröße:
18 Stück
30 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Abmessungen (L x B x H) | 277 x 116 x 51 mm |
| Material | PET |
| Anzahl pro Karton | 30 |
| Anzahl pro Packung | 30 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Flasche: -60 °C bis +60 °C Schraubkappe: -50 °C bis +100 °C |
| Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei; Inhalt nicht zytotoxisch |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |