Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Artikelnummer. p-7075442
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
116 mm
122 mm
Anzahl pro Karton:
1
30
Packungsgröße:
18 Stück
30 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
10218850 116 mm 1 18 Stück
10481292 122 mm 1 -
10680742 116 mm 30 30 Stück
3 options
Artikelnummer. 10218850
Marke: Greiner Bio-One 680160
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET) eignen sich für viele anhaftenden Zelllinien, sind stabil und gasdurchlässig.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 1
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Höhe (metrisch) 276 mm
Produkttyp Rollerflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,8 in.
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Verschlusstyp Schraubkappe