Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol 2.5X
Artikelnummer. p-7075445
Change view
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
2
24
Anzahl pro Karton:
24
48
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton unitSize
13015033 2 24 -
13045033 24 48 48 Stück
10456342 24 24 24 Stück
3 options
Artikelnummer. 13015033
Marke: Greiner Bio-One 681070
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER™ 2.5X Kurze Rollflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Gerippt
Kapazität (metrisch) 2100 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 2
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 2125 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Rollerflasche
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe