Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Lange Rollerflaschen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10621743
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10621743
Marke: Greiner Bio-One 682024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Lange Rollflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 5030 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Lange Form
Höhe (metrisch) 500 mm
Produkttyp Rollerflasche
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe