Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol
Artikelnummer. 13025043
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton unitSize
13025043 1 12 12 Stück
13085033 12 12 -
10621743 12 24 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13025043 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 682060
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 5030 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Lange Form
Höhe (metrisch) 500 mm
Produkttyp Rollerflasche
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe