Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol
Description
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht
Specifications
Specifications
| Flaschenoberfläche | Glatt |
| Kapazität (metrisch) | 5030 ml |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
| Sterilität | Steril |
| Zellwachstumsbereich | 1700 cm2 |
| Show More |