Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Lange Rollerflaschen aus Polystyrol
Artikelnummer. p-7075446
Change view
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton unitSize
13025043 1 12 12 Stück
13085033 12 12 -
10621743 12 24 24 Stück
3 options
Artikelnummer. 13025043
Marke: Greiner Bio-One 682060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Lange Rollflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 5030 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Lange Form
Höhe (metrisch) 500 mm
Produkttyp Rollerflasche
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe