Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2550 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Optische Klarheit
- Zelladhäsion durch
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenoberfläche | Glatt |
| Kapazität (metrisch) | 2550 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 48 |
| Sterilität | Steril |
| Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
| Format | Kurzform |
| Mehr anzeigen |