Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol
Artikelnummer. 13095013
Change view
Click to view available options
Menge:
24
48
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
13095013 48 -
10788064 24 24 Stück
2 options
Artikelnummer. 13095013
Marke: Greiner Bio-One 680048
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Kurze Rollflaschen aus Polystyrol sind stabil und transparent und verfügen über einen Sicherheitsverschluss.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Optische Klarheit
  • Zelladhäsion durch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 2550 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Menge 48
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Graduierungen Ja
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Rollerflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,6 in.
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe