Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol
Artikelnummer. p-7075440
Click to view available options
Menge:
24
48
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 13095013
Marke: Greiner Bio-One 680048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Kurze Rollflaschen aus Polystyrol sind stabil und transparent und verfügen über einen Sicherheitsverschluss.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Optische Klarheit
  • Zelladhäsion durch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Kapazität (metrisch) 2550 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Menge 48
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Graduierungen Ja
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Rollerflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,6 in.
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe