Learn More
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer
Artikelnummer. 16244822
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
4 in.
4, 6, 8, 10, 12 in.
6 in.
8 in.
Produkttyp:
Knorpelmesser
Makromesser
Messer, Hirn
Satz verschiedener Messer
Trimmmesser
Packungsgröße:
10 Sets
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Produkttyp Packungsgröße
16244822 12 in. Messer, Hirn -
30226221 4 in. Knorpelmesser 10 Stück
30226222 6 in. Trimmmesser 10 Stück
16368486 8 in. Makromesser -
30226226 4, 6, 8, 10, 12 in. Satz verschiedener Messer 10 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16244822 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. CAA120101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.69 €
    85.03 € / 10 Stück
    Sparen 21.66 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.
    • Mit Doppelschliff-Sheffield-Klingen aus Edelstahl
    • Geformter Griff mit Fingerschutz für zusätzliche Sicherheit
    • Die vollständige Entsorgung von Messer und Griff beseitigt Probleme beim Einsetzen der Ersatzklinge und gewährleistet eine kontaminationsfreie Umgebung
    • Erhältlich in fünf verschiedenen Typen und Längen (Knorpel, Trimmen, Makro, Lungen- und Hirnmesser), sodass der Pathologe die optimale Messergröße für jeden Zweck auswählen kann
    • Lieferung in Packungen von 10 oder als gemischte Packung mit zwei Messern jedes Typs und jeder Länge
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Messer, Hirn
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.4 cm
Einwegprodukt Ja