Learn More
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer
Artikelnummer. 30226221
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
4 in.
4, 6, 8, 10, 12 in.
6 in.
8 in.
Produkttyp:
Knorpelmesser
Makromesser
Messer, Hirn
Satz verschiedener Messer
Trimmmesser
Packungsgröße:
10 Sets
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Produkttyp unitSize
30226221 4 in. Knorpelmesser 10 Stück
30226222 6 in. Trimmmesser 10 Stück
16368486 8 in. Makromesser -
16244822 12 in. Messer, Hirn -
30226226 4, 6, 8, 10, 12 in. Satz verschiedener Messer 10 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30226221 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. CAA040101A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.
  • Features Sheffield Stainless Steel double-honed blades
  • Molded handle with finger guard for added safety
  • Complete disposal of knife and handle eliminates problems of replacement blade fit and ensures contamination-free environment
  • Available in five different types and lengths (cartilage, trimming, macro, lung and brain knives) to enable pathologist to easily select optimum size of knife for any purpose
  • Supplied in packs of 10 or an assorted pack containing two knives of each type and length
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Knorpelmesser
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10.16 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch