Learn More
Cellpath System II HEX™ Kassettendeckel
Artikelnummer. 30226268
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
System II HEX-Kassettendeckel
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30226268 System II HEX-Kassettendeckel 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226268 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.35 €
    118.25 € / 25 Stück
    Sparen 55.10 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung anstelle des Kunststoffdeckels auf System II HEX Gewebeverarbeitungskassetten. CellPath Gewebeverarbeitungssystem II HEX Der Kassettendeckel ist aus Edelstahl gefertigt.
Specifications
Menge 25/Pk.
Material Edelstahl
Produkttyp System II HEX-Kassettendeckel