Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, Flachboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10799594
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10799594 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10799594 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655088
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • Inhalt nicht zytotoxisch
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hohe Transparenz der Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Fortlaufende Chargennummerierung
  • Einheitliche Grundfläche; entspricht (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Das Risiko einer Kontamination durch das zu übertragende Probenmaterial wird minimiert
  • μClear™ Die Unterseite erweitert die Detektionsfähigkeit bis hinunter zu 340 nm.
  • Bohrlochprofil: F-Bohrloch/Kamin (flacher Boden)
  • Wachstumsfläche pro Vertiefung: 34 mm²
  • Arbeitsvolumen pro Bohrung: 25 μl - 340 μl
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 10/Packung, 40/Karton
Farbe Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 40/Karton
Wellfarbe Klar
Wellformat Kaminähnlich